Learn More
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona (ácido D-isoascórbico), Mikromol™
Descripción
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona (ácido D-isoascórbico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoascorbic Acid |
| CAS | 89-65-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Isoascorbic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H8 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Ascorbic Acid Impurity F, Sodium Ascorbate Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona |
| Mostrar más |