Learn More
(5R)-[3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2-oxooxazolidin-5-il]metil metanosulfonato, Mikromol™
Descripción
(5R)-[3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2-oxooxazolidin-5-il]metil metanosulfonato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate |
| CAS | 174649-09-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H19 F N2 O6 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl methanesulfonate, (5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, (5R)-, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, (R)-, (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl methanesulfonate, Linezolid Related Compound D, Linezolid Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19FN2O6S/c1-25(20,21)23-10-12-9-18(15(19)24-12)11-2-3-14(13(16)8-11)17-4-6-22-7-5-17/h2-3,8,12H,4-7,9-10H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de [(5R)-3-(3-fluoro-4-morfolino-fenil)-2-oxo-oxazolidin-5-il]metilo |
| Mostrar más |