Learn More
(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]-5-[[(metilsulfonil)oxi]metil]-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30132393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132393 25 mg 25 miligramos
30011174 100 mg 100 miligramos
30010046 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59497025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174649-09-3
Fórmula molecular C15 H19 F N2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 374.38
Sinónimo (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl methanesulfonate, (5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, (5R)-, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, (R)-, (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl methanesulfonate, Linezolid Related Compound D
Nombre IUPAC [(5R)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilmetanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl Methanesulfonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19FN2O6S/c1-25(20,21)23-10-12-9-18(15(19)24-12)11-2-3-14(13(16)8-11)17-4-6-22-7-5-17/h2-3,8,12H,4-7,9-10H2,1H3/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0948