Learn More
(5R)-2-Metileno-5-(1-metiletenil)ciclohexanol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5R)-2-Methylene-5-(1-methylethenyl)cyclohexanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 216655-61-7 |
| Fórmula molecular | C10H16O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9?,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(C1)O |
| Nombre IUPAC | (1R)-2-metilideno-5-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |