Learn More
Ácido clorhídrico 5 N, 5 M, Chem Lab™
Código de producto. 11983133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11983133 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 11983133 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0317.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    26.30€ / 1 litros
    Ahorro 32.70€
    55% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Aspecto Incoloro
pH <1
Composición 5 mol/l de ácido clorhídrico
Concentración 182,305g HCl/l H2O = 5 N (±0,01/20 °C)
Densidad 1.08g/mL
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid