Learn More
Biochrom Cubeta de microvolumen de cuarzo
Descripción
- Cubeta ultramicro de 5 mm
- 5 a 7 μL volumen de trabajo
- Para usar con Ultrospec 2100 pro (requiere soporte de celda de microvolumen ultra 80-2106-06) y GeneQuant 1300/100
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda ultramicro |
| Capacidad (métrico) | De 5 a 7 μL |
| Material | Sílice de grado UV |
| Anchura (métrico) interior | 10 mm |
| Trayectoria óptica | 5 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |
| Altura (métrico) | 48 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, fotómetro |
| Anchura (métrico) | 12,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones espectrofotométricas |
| Mostrar más |