Learn More
Greiner Bio-One 5mL Polystyrene Immuno-Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13097573
Cambiar vista
Click to view available options
Superficie:
Adherencia media
Alta adherencia
Incluye:
Base de estrella
Sin base de estrella
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Superficie Incluye
13097573 Alta adherencia Base de estrella
13067573 Adherencia media Sin base de estrella
13077573 Alta adherencia Sin base de estrella
13087573 Adherencia media Base de estrella
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13097573 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 115071
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Use for determining hormone levels.
  • Round bottom
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
  • Available with either medium or high binding capacities
  • With or without star at bottom
  • Star at the bottom of the tubes serve to increase the surface and thus make it possible to bind amounts of antigens or antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determining hormone levels
Material Poliestireno
Tipo de producto Immuno Tube
Superficie Alta adherencia
Longitud (métrico) 75 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Volumen (métrico) 5 mL
Incluye Base de estrella