Learn More
Greiner Bio-One 5mL Polyethylene Immuno-Tube
Código de producto. 10135011
Cambiar vista
Click to view available options
Superficie:
Baja adsorción
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Superficie Tamaño de la unidad
10135011 Baja adsorción paquete de 2000
1 options
Código de producto. 10135011 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 115301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Use for determining hormone levels.
  • Low adsorption
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determining hormone levels
Material Polietileno
Tipo de producto Immuno Tube
Superficie Baja adsorción
Longitud (métrico) 75 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Volumen (métrico) 5 mL