Learn More
HUBER 5 l de fluido térmico
Código de producto. 11547424
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-40 °C a 165 °C a 220 °C
-80 °C a 100 °C a 250 °C
De -10 °C a +120 °C
De -80 °C a +55 °C
De 20 °C a 275 °C
De –20 °C a 195 °C y 235 °C
De –60 °C a 115 °C y 200 °C
De –90 °C a +55 °C y 170 °C
Temperatura máxima (métrico):
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viscosidad:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Tipo:
Aceite de silicio
Aceite sintético
Tamaño de la unidad:
5 litros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Temperatura máxima (métrico) Viscosidad Tipo Tamaño de la unidad
11547424 De 20 °C a 275 °C 275 °C 50 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
10775016 De -10 °C a +120 °C 120 °C 8 mm2/s Aceite sintético 5 litros
11517364 De –20 °C a 195 °C y 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11527424 -40 °C a 165 °C a 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11587364 -80 °C a 100 °C a 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11547364 De –60 °C a 115 °C y 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11567364 De -80 °C a +55 °C 55 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11517374 De –90 °C a +55 °C y 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11547424 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6157
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 5 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° – a 275 °C, con viscosidad a 25 °C en un intervalo de 3 a 50 mm2/segundo.
  • Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
  • Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
  • Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
  • Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
  • Prácticas latas de 5 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento limitado
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 20 °C a 275 °C
Tipo Aceite de silicio
Cantidad 5 l
Temperatura máxima (métrico) 275 °C
Viscosidad 50 mm2/s