Learn More
HUBER 5 l de fluido térmico
Código de producto. 11527424
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-40 °C a 165 °C a 220 °C
-80 °C a 100 °C a 250 °C
De -10 °C a +120 °C
De -80 °C a +55 °C
De 20 °C a 275 °C
De –20 °C a 195 °C y 235 °C
De –60 °C a 115 °C y 200 °C
De –90 °C a +55 °C y 170 °C
Temperatura máxima (métrico):
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viscosidad:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Tipo:
Aceite de silicio
Aceite sintético
Tamaño de la unidad:
5 litros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Temperatura máxima (métrico) Viscosidad Tipo unitSize
11527424 -40 °C a 165 °C a 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
10775016 De -10 °C a +120 °C 120 °C 8 mm2/s Aceite sintético 5 litros
11517364 De –20 °C a 195 °C y 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11587364 -80 °C a 100 °C a 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11547364 De –60 °C a 115 °C y 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11567364 De -80 °C a +55 °C 55 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11517374 De –90 °C a +55 °C y 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
11547424 De 20 °C a 275 °C 275 °C 50 mm2/s Aceite de silicio 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11527424 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6163
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 5 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° – a 275 °C, con viscosidad a 25 °C en un intervalo de 3 a 50 mm2/segundo.
  • Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
  • Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
  • Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
  • Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
  • Prácticas latas de 5 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento limitado
Especificaciones
Intervalo de temperatura -40 °C a 165 °C a 220 °C
Tipo Aceite de silicio
Cantidad 5 l
Temperatura máxima (métrico) 165 °C, 220 °C
Viscosidad 10 mm2/s