Learn More
5H-Pyrido[3,2-b]azepina-6,9-(7H,8H)-diona, TRC
Código de producto. 30422992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422992 25 mg
30425413 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99171025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676596-63-7
Fórmula molecular C9 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 176.17
Sinónimo 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione, 7,8-dihydro-, 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9(7H,8H)-dione, 7,8-Dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione
Nombre IUPAC 7,8-dihidro-5H-pirido[3,2-b]azepina-6,9-diona
SMILES O=C1CCC(=O)c2ncccc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c12-7-3-4-8(13)11-6-2-1-5-10-9(6)7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0586