Learn More
Ácido 5H-perfluoropentanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363856 25 g 25 g
11353856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16960.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 376-72-7 | C5H2F8O2 | 246.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-72-7
Fórmula molecular C5H2F8O2
Peso molecular (g/mol) 246.056
Número MDL MFCD00054690
Clave InChI VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5h-octafluoropentanoic acid, octafluoropentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid, 5h-perfluoropentanoic acid, omega-h-oktafluorpentansaeure german, pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, omega-h-oktafluorpentansaeure, 5-h-octafluoropentanoic acid, 4-02-00-00877 beilstein handbook reference
PubChem CID 120227
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoico
SMILES C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5H-Perfluoropentanoic acid
Punto de fusión 0°C
Densidad 1.725
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Índice de refracción 1.319
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1797233
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.06
Porcentaje de pureza 96%