Learn More
Ácido 5H-perfluoropentanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353856 5 g 5 g
11363856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16960.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 376-72-7 | C5H2F8O2 | 246.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-72-7
Fórmula molecular C5H2F8O2
Peso molecular (g/mol) 246.056
Número MDL MFCD00054690
Clave InChI VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5h-octafluoropentanoic acid, octafluoropentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid, 5h-perfluoropentanoic acid, omega-h-oktafluorpentansaeure german, pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, omega-h-oktafluorpentansaeure, 5-h-octafluoropentanoic acid, 4-02-00-00877 beilstein handbook reference
PubChem CID 120227
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoico
SMILES C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5H-Perfluoropentanoic acid
Punto de fusión 0°C
Densidad 1.725
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Índice de refracción 1.319
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1797233
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.06
Porcentaje de pureza 96%