Learn More
5H-octafluoropentanal, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5H-Octafluoropentanal','Technical Grade |
| CAS | 2648-47-7 |
| Fórmula molecular | C5H2OF8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanal, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorovaleraldehyde, 5-Hydrooctafluorovaleraldehyde, ω-Hydrooctafluoropentanoic Aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h1-2H |
| SMILES | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 230.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9978 |