Learn More
5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5,6(7H)-diona 6-oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5H-Indeno[5,6-d]-1,3-dioxole-5,6(7H)-dione 6-Oxime |
| CAS | 38489-93-9 |
| Fórmula molecular | C10H7NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO4/c12-10-6-3-9-8(14-4-15-9)2-5(6)1-7(10)11-13/h2-3,13H,1,4H2/b11-7+ |
| SMILES | O\N=C\1/Cc2cc3OCOc3cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | (6E)-6-hidroxiimino-5H-ciclopenta[f][1,3]benzodioxol-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 205.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0375 |