Learn More
5H-Dibenzo[b,f]azepina (Iminostilbeno), Mikromol™
Descripción
5H-Dibenzo[b,f]azepina (Iminostilbeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iminostilbene |
| CAS | 256-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Iminostilbene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H11 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Carbamazepine Imp. D (EP), Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine USP Related Compound B, Carbamazepine USP RC B, 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989, Carbamazepine Related Compound B, Carbamazepine Impurity D, Oxcarbazepine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H |
| SMILES | N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11H-benzo[b][1]benzazepina |
| Mostrar más |