Learn More
Cloruro de 5H-dibenzo[b,f]azepina-5-carbonilo (5-clorocarboniliminostilbeno), Mikromol™
Descripción
Cloruro de 5H-dibenzo[b,f]azepina-5-carbonilo (5-clorocarboniliminostilbeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene) |
| CAS | 33948-22-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-Chlorocarbonyliminostilbene, Iminostilbene N-Carbonyl Chloride, Carbamazepine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H |
| SMILES | ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | cloruro de benzo[b][1]benzazepina-11-carbonilo |
| Mostrar más |