Learn More
5H-Dibenzo[a,d]ciclohepteno, TRC
Código de producto. 30138082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138082 2.5 g 2.50 g
30009662 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4170552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256-81-5
Fórmula molecular C15 H12
Peso molecular (g/mol) 192.26
Sinónimo 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzocycloheptene
Nombre IUPAC 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]anuleno
SMILES C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzocycloheptene
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0939