Learn More
5H-Dibenzo[a,d][7]anuleno (dibenzociclohepteno), Mikromol™
Descripción
5H-Dibenzo[a,d][7]anuleno (dibenzociclohepteno)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dibenzocycloheptene |
| CAS | 256-81-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibenzocycloheptene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H12 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyproheptadine Imp. A (EP), Cyproheptadine USP Related Compound A, Cyproheptadine USP RC A, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Dibenzocycloheptene, Cyproheptadine Related Compound A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2 |
| SMILES | C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]anuleno |
| Show More |