Learn More
5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol |
| CAS | 81861-18-9 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxyiminostilbene, 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO/c16-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)15-14/h1-9,15-16H |
| SMILES | Oc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 11H-benzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0841 |