Learn More
5H-Cromeno[2,3-b]piridin-5-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10572432 1 g 1 g
10270505 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572432 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03140DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6537-46-8
Fórmula molecular C12H7NO2
Número MDL MFCD00052253
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5H-Chromeno[2, 3-b]pyridin-5-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza 97%