Learn More
Clorhidrato de ácido 5H,6H,7H-ciclopenta[b]piridina-7-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1610919-99-7 |
| Fórmula molecular | C9H9NO2.HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid, 6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1) (ACI), 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, 5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)7-4-3-6-2-1-5-10-8(6)7;/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)C1CCc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina-7-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 199.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.04 |