Learn More
Cloruro de 5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]piridina-3-sulfonilo (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5H,6H,7H,8H-Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1216892-47-5 |
| Fórmula molecular | C7H9N2O2SCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]-pyridine-3-sulfonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9ClN2O2S/c8-13(11,12)7-5-9-6-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cnc2CCCCn12 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]piridina-3-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0073 |