Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 5GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar L00953.06
5GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Código de producto. 15418789
  • 229.00€ / 5 g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)