missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromantane, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromantan |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20BrN/c17-14-1-3-15(4-2-14)18-16-12-6-10-5-11(8-12)9-13(16)7-10/h1-4,10-13,16,18H,5-9H2/t10-,11+,12-,13+,16? |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.0779 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?