Learn More
(5EZ,10RS)-5-[3-(Dimetil-amino)propilideno]-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-10-ol, Mikromol™
Código de producto. 30459938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459938 4 x 25 mg -
17973236 25 mg 25 miligramos
17921066 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459938 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0062.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(5EZ,10RS)-5-[3-(Dimetil-amino)propilideno]-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-10-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxyamitriptyline
CAS 1159-82-6
Nombres de analitos o componentes 10-Hydroxyamitriptyline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride Imp. F (EP), Amitriptyline Imp. F (EP), (5EZ,10RS)-5-[3-(Dimethyl-amino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-10-ol, 10-Hydroxyamitriptyline, Amitriptyline Hydrochloride Impurity F, Amitriptyline Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC=C1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propilideno]-5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-5-ol
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.178 g/mol