Learn More
(5E)-6-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-5-hexeno-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30395286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395286 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30395286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946385100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexene-2,4-dione
CAS 189181-53-1
Fórmula molecular C13H14O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo (E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-ene-2,4-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h3-6,8,16H,7H2,1-2H3/b5-3+
SMILES CC(=O)CC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC
Nombre IUPAC (E)-6-(4-hidroxi-3-metoxifenil)hex-5-eno-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 234.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0892