Learn More
(5E)-6-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-5-hexeno-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexene-2,4-dione |
| CAS | 189181-53-1 |
| Fórmula molecular | C13H14O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-ene-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h3-6,8,16H,7H2,1-2H3/b5-3+ |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC |
| Nombre IUPAC | (E)-6-(4-hidroxi-3-metoxifenil)hex-5-eno-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 234.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0892 |