Learn More
(5E)-5-(4-hidroxibencilideno)-1,3-tiazolidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 103788-60-9 |
| Fórmula molecular | C10H7NO3S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5- |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (5Z)-5-[(4-hidroxifenil)metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 221.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0147 |