Learn More
5Beta-Pregnan-3Alfa-ol-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5B-Pregnan-3a-ol-20-one |
| CAS | 128-20-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21H34O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregnan-20-one','3-hydroxy-','(3α,5β)-, 5β-Pregnan-20-one','3α-hydroxy- (6CI,8CI), (3α,5β)-3-Hydroxypregnan-20-one, 3-Deoxo-3α-hydroxy-5β-dihydroprogesterone, 3α,5β-Pregnanolone, 3α,5β-Tetrahydroprogesterone, 3α-Hydroxy-20-oxo-5β-pregnane, 3α-Hydroxy-5β,17β-pregnan-20-one, 3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α-Hydroxy-5β-tetrahydroprogesterone, 5β-Pregnan-3α-ol-20-one, 5β-Pregnane-3α-ol-20-one, Eltanolone, KABI 2213, NSC 82867, Pregnan-3α-ol-20-one, Pregnanolone, Pregnanolone II, SKF 6455, U 2340 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.5 |
| Mostrar más |