Learn More
5beta-Pregnan-3alfa-ol-20-ona-17alfa,21,21,21-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5 beta-Pregnan-3 alpha-ol-20-one-d4 |
| CAS | 96737-93-8 |
| Fórmula molecular | C21 D4 H30 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Pregnan-20-one-17,21,21,21-d4, 3-hydroxy-, (3α,5β)- (9 CI), (3α,5β)-3-Hydroxypregnan-20-one-17,21,21,21-d4, 3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one-17,21,21,21-D4, Pregnanolone-17,21,21,21-d4, 3α,5β-Pregnanolone-17,21,21,21-d4, 3α,5β-Tetrahydroprogesterone-17,21,21,21-d4, 5β-Pregnan-3α-ol-20-one-17α,21,21,21-d4, 5β-Pregnan-3α-ol-20-one-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23 H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1/i1D3,17 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-[(3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-17-deuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.518 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.281 g/mol |
| Mostrar más |