Learn More
5beta-pregnan-3alfa,17alfa,21-triol-11,20-diona-9,12,12,21,21-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro Cortisone-d5 |
| CAS | 1485501-48-1 |
| Fórmula molecular | C21 D5 H27 O5 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | (3α,5β)-3,17,21-Trihydroxypregnane-11,20-dione-d5, 3α,17,21-Trihydroxy-5β-pregnan-11,20-dione-d4, 5β-Pregnan-3α,17α,21-triol- 11,20-dione-d5, 5β-Tetrahydrocortisone-d5, Ba 2681-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5, 5 beta-Pregnan-3 alpha,17 alpha,21-triol-11,20-dione-9,12,12,21,21-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26 H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1/i10D2,11D2,18 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[C@]12 C |
| Nombre IUPAC | (3 R,5 R,8 S,9 S,10 S,13 S,14 S,17 R)-9,12,12-trideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hidroxiacetil)-3,17-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 369.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.2564 g/mol |
| Mostrar más |