Learn More
5beta-pregnan-3,20-diona-2,2,4,4,17alfa,21,21,21-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5 beta-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-D8 |
| CAS | 2483832-10-4 |
| Fórmula molecular | C21 D8 H24 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-d8, (5β)- (ACI), (5β)-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-d8 (ACI), 5β-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-D8, 5β-Dihydroprogesterone-2,2,4,4,17,21,21,21-d8, 5β-Pregnan-3,20-dione-2,2,4,4,17α,21,21,21-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19 H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1/i1D3,8D2,12D2,17 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nombre IUPAC | (5 R,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,4,17-pentadeuterio-10,13-dimetil-17-(2,2,2-trideuterioacetil)-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.5269 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324,2904 g/mol |
| Mostrar más |