Learn More
5beta-Finasterida, TRC
Código de producto. 18051110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051110 10 mg 10 miligramos
18052820 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18051110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF34203010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140375-22-0
Fórmula molecular C23 H36 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 372.54
Sinónimo 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (5β,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (5β,17β)-N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, 5β-Finasteride
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bS,5aS,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butil-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamida
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5beta-Finasteride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18-,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.2777
Porcentaje de pureza >95%