Learn More
5Beta-Estrane-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5beta-Estrane-3,17-dione |
| CAS | 5696-51-5 |
| Fórmula molecular | C18H26O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (5beta)-Estrane-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11,13-16H,2-10H2,1H3/t11-,13+,14-,15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C[C@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (5R,8R,9R,10S,13S,14S)-13-metil-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1933 |