Learn More
5beta-epiandrosterona, TRC
Código de producto. 30134318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134318 500 mg 500 miligramos
30004053 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE578015500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571-31-3
Fórmula molecular C19 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 290.44
Sinónimo Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3β,5β)- (9CI, ACI), (3β,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one (ACI), 5β-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), 3β-Etiocholanolone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5β-androstane, 3β-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5β-androstane-17-one, 3β-Hydroxyetiocholan-17-one, 5β-Androstan-3β-ol-17-one, 5β-Androstane-3β-ol-17-one, 5β-Epiandrosterone, epi-5β-Androsterone, Epiaetiocholanolone, Epietiocholanolone, Etiocholan-3β-ol-17-one, NSC 62996, β-Etiocholanolone
Nombre IUPAC (3S,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5beta-Epiandrosterone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246