Learn More
5beta-dihidrocortisona, TRC
Product Code. 30137283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30137283 1 g 1 g
30007368 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137283 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4497851G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-54-2
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo 5beta-Dihydrocortisone, Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, (5β)-, 5β-Pregnane-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- (8CI), 17,21-Dihydroxy-5β-pregnane-3,11,20-trione, 17α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-3,11,20-trione, 5β-Dihydrocortisone, 5β-Pregnan-3,11,20-trione-17α,21-diol
Nombre IUPAC (5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dión
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Specifications
Nombre del producto químico o material 5beta-Dihydrocortisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-15,18,22,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093
Porcentaje de pureza >95%