Learn More
5Beta-Dihidrocortisona Acetato 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30383289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383289 10 mg
30375301 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44884010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-59-8
Fórmula molecular C23H32O6
Peso molecular (g/mol) 404.5
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-3,11,20-trione 21-Acetate, L 491297-0, NSC 22843
Nombre IUPAC [2-[(5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetilo-3,11-dioxo-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5beta-Dihydrocortisone Acetate 21-Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h14,16-17,20,28H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17+,20-,21+,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2199