Learn More
5beta-Dihidrocortisol, TRC
Código de producto. 30010919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010919 100 mg 100 miligramos
30010721 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448595100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1482-50-4
Fórmula molecular C21 H32 O5
Peso molecular (g/mol) 364.48
Sinónimo Pregnane-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (5β,11β)-, 5β-Pregnane-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (5β,11β)-11,17,21-Trihydroxypregnane-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol, Cortisol, dihydro-, Dihydrocortisol, NSC 15473
Nombre IUPAC (5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-una
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5beta-Dihydrocortisol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.225