Learn More
5Beta-Dihidrocortisol 21-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5beta-Dihydrocortisol 21-Acetate |
| CAS | 64313-94-6 |
| Fórmula molecular | C23H34O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregnane-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione 21-Acetate, RU 18760 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h14,16-18,20,26,28H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 406.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.2355 |