Learn More
5Beta-Dihidrocorticosterona, TRC
Código de producto. 17902175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902175 50 mg 50 miligramos
17924485 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44878550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-01-8
Fórmula molecular C21H32O4
Peso molecular (g/mol) 348.48
Sinónimo 11beta,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione, (5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyltetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5beta-Dihydrocorticosterone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12,14-17,19,22,24H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16-,17+,19-,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2301