Learn More
5beta-dihidro finasterida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5beta-Dihydro Finasteride |
| CAS | 172922-52-0 |
| Fórmula molecular | C23H38N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (5β,17β)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-4-azaandrostane-17-carboxamide, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aα)]-N-(1,1-Dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O12/c1-7(21)31-19(2)4-9(22)11-8(16(26)27-3)6-28-17(12(11)19)30-18-15(25)14(24)13(23)10(5-20)29-18/h6,9-15,17-18,20,22-25H,4-5H2,1-3H3/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](CO)O[C@@]1([H])O[C@H](OC=C2C(OC)=O)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]3(OC(C)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 374.56 |