Learn More
5Beta-Cholestan-3Alpha, 7Alpha, 12Alpha, 23R, 25-pentol, TRC
Código de producto. 30134877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134877 10 mg 10 miligramos
30136356 2.5 mg 2.50 miligramo
30010144 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43171510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59906-14-8
Fórmula molecular C27 H48 O5
Peso molecular (g/mol) 452.67
Sinónimo 5β-Cholestan-3α,7α,12α,23R,25-pentol
Nombre IUPAC (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(1R,3R)-3,5-dihidroxi-1,5-dimetil-hexilo]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentena[a]fentrino-3,7,12-triol
SMILES C[C@H](C[C@@H](O)CC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5Beta-Cholestan-3Alpha,7Alpha,12Alpha,23R,25-pentol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48O5/c1-15(10-18(29)14-25(2,3)32)19-6-7-20-24-21(13-23(31)27(19,20)5)26(4)9-8-17(28)11-16(26)12-22(24)30/h15-24,28-32H,6-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.3502