Learn More
(5Beta,6Alfa)-6-Hidroxi-3-ox-cholan-24-Ácido oico, TRC
Código de producto. 30400601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400601 10 mg
30389533 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94903010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67733-54-4
Fórmula molecular C24H38O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo 6alpha-Hydroxy-3-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5beta,6alpha)-6-Hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14,16-21,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277