Learn More
Ácido (5beta,6alfa)-6-etil-3,7-dioxo-colan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5beta,6alpha)-6-Ethyl-3,7-dioxo-cholan-24-oic Acid |
| CAS | 1834605-28-5 |
| Fórmula molecular | C26H40O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5beta,6alpha)-3,7-Dioxo-6-ethylcholan-24-oic Acid, (6alpha,5beta)-3,7-Dioxo-6-ethylcholan-24-oic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H40O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15,17-21,23H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,25-,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1[C@@H]2CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1=O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(5S,6R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-etil-10,13-dimetil-3,7-dioxo-2,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 416.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.2927 |