Learn More
(5beta)-4,5-Medroxia dihidro Progesterona 17-Acetato, TRC
Código de producto. 30136773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136773 1 g 1 g
30006612 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4495551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69688-15-9
Fórmula molecular C24 H36 O4
Peso molecular (g/mol) 388.54
Sinónimo 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. F (EP), 4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate
Nombre IUPAC [(5S,6S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetil-6,10,13-trimetil-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2614