Learn More
(5Beta)-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]pregnan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5beta)-17,20:20,21-Bis[methylenebis(oxy)]pregnan-3-one |
| CAS | 19458-48-1 |
| Fórmula molecular | C23H34O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 17,20:20,21-Bis(methylenedioxy)5beta-pregnan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O5/c1-20-8-5-16(24)11-15(20)3-4-17-18(20)6-9-21(2)19(17)7-10-22(21)23(28-14-26-22)12-25-13-27-23/h15,17-19H,3-14H2,1-2H3/t15-,17-,18?,19+,20+,21+,22-,23?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(OCOC56COCO6)[C@@]4(C)CCC23 |
| Peso molecular (g/mol) | 390.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.2406 |