Learn More
5b-Dihidro Progesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5beta-Dihydro Progesterone |
| CAS | 128-23-4 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregnane-3,20-dione, (5β)-, 5β-Pregnane-3,20-dione (8CI), (5β)-Pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydro progesterone, 5β-Dihydroprogesterone, 5β-Pregnan-3,20-dione, NSC 82868, U 2411 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2402 |