Learn More
Diacetato de 5b-androstano-3a,17b-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5beta-Androstane-3alpha,17beta-diol Diacetate |
| CAS | 4062-43-5 |
| Fórmula molecular | C23H36O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3α,5β,17β)-Androstane-3,17-diol, 3,17-diacetate, (3α,5β,17β)- Androstane-3,17-diol, Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O4/c1-14(24)26-17-9-11-22(3)16(13-17)5-6-18-19-7-8-21(27-15(2)25)23(19,4)12-10-20(18)22/h16-21H,5-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12C[C@H](OC(C)=O)CC[C@]1(C)[C@]3([H])[C@@]([C@@](CC[C@@H]4OC(C)=O)([H])[C@]4(C)CC3)([H])CC2 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetiloxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 376.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.2614 |