Learn More
(5aR,10aR)-tetrahidroditiazolo[3,4-a:3',4'-d]pirazina-5,10(3H,8H)-diona, TRC
Código de producto. 30422600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422600 50 mg
30427485 100 mg
30415014 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20568450MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72744-67-3
Fórmula molecular C8H10N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 230.31
Sinónimo Pidotimod Impurity B
Nombre IUPAC (5aR,10aR)-1,3,5a,6,8,10a-hexahidrodi[1,3]tiazolo[3,2-b:2',3'-f]pirazina-5,10-diona
SMILES O=C1[C@@H]2CSCN2C(=O)[C@@H]3CSCN13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5aR,10aR)-Tetrahydrodithiazolo[3,4-a:3',4'-d]pyrazine-5,10(3H,8H)-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2S2/c11-7-5-1-13-3-9(5)8(12)6-2-14-4-10(6)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0184